Merck
754161
Sigma-Aldrich
2-Iodo-3-nitrobenzoic acid
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4INO4
CAS番号:
分子量:
293.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
mp
207-212 °C
官能基
carboxylic acid
iodo
nitro
SMILES記法
OC(=O)c1cccc(c1I)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4INO4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
XWOGTRRVKVPJSP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
754161-VAR:
754161-BULK:
754161-1G:4548174000403
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)