Merck
753793
Sigma-Aldrich
CdSeS/ZnS alloyed quantum dots
fluorescence λem 630 nm, 6 nm diameter, 1 mg/mL in toluene
別名:
アルキル官能基化QD, Trilite(トリライト), 蛍光ナノ結晶
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CdSxSe1-x/ZnS
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
形状
liquid
品質水準
濃度
1 mg/mL in toluene
屈折率
n20/D 1.496 (lit.)
n20/D 1.496
直径
6 nm
bp
110-111 °C (lit.)
密度
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
蛍光検出
λem 630 nm
官能基
oleic acid
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
これらの光および熱安定量子ドット材料は、すべての色で同等の蛍光および分子速度を持っています。放出ピークが狭く鋭いため、多重化時のピークの重なりが少なくなります。
アナリシスノート
半値全幅:30~40 nm
配位子としてのオレイン酸
法的情報
ダイアグノスティックスの製品
光エレクトロニクス研究でのみ使用してください。
Trilite is a trademark of Cytodiagnostics Inc.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F
引火点(℃)
4 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
753793-25ML-PW:
753793-25ML:4548173311418
753793-BULK:
753793-5ML-PW:
753793-5ML:4548173311425
753793-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Quantum dots are tiny particles or nanocrystals of a semiconducting material with diameters in the range of 2-10 nanometers.
Quantum dots are tiny particles or nanocrystals of a semiconducting material with diameters in the range of 2-10 nanometers.
Since the first report of the low-cost dye-sensitized solar cell (DSSC) in 1991 by Gratzel and his coworker,1 dye-sensitized solar cells (DSSC) has been regarded as one of the most promising photovoltaic technologies because of their transparent and colorful characteristics, as well as low cost.
Since the first report of the low-cost dye-sensitized solar cell (DSSC) in 1991 by Gratzel and his coworker,1 dye-sensitized solar cells (DSSC) has been regarded as one of the most promising photovoltaic technologies because of their transparent and colorful characteristics, as well as low cost.
すべて表示