安全性情報
900712
Sigma-Aldrich
グラフェン量子ドット
aqua green luminescent, 1 mg/mL in H2O
別名:
GQDs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
11101522
NACRES:
NA.23
品質水準
詳細
topographic height: 1-2.0 nm
フォーム
suspension
濃度
1 mg/mL in H2O
colorless
直径
<5 nm
蛍光検出
λex 485 nm; λem 520-540 nm±10 nm FWHM 80 nm, quantum yield ≥17%
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グラフェン量子ドット(GQD)、数層のグラフェンおよび横寸法100 nm未満のシートは、強力な量子閉じ込めとエッジ効果を有します。したがって、これらは、サイズ、形状、欠陥、および機能性を制御することにより特異的用途に合わせて調整できる、強力な光ルミネセンスなどの固有の物理的特性を有しています。金属量子ドットやシリコン量子ドットなどの従来のQDとは対照的に、GQDには生体適合性と光安定性があり、グラフェンから優れた熱的、電気的、および機械的特性を受け継いでいます。これらの特徴は、以下のような様々な最新アプリケーションに大きく寄与しています:
  • 蛍光増白剤。
  • 保安対策で爆薬に混入する添加剤。
  • バイオイメージング用のマーカー。
  • 蛍光ポリマー。
  • 抗菌、防汚、消毒システム。
  • 重金属、湿度および圧力センサー。
  • バッテリー。
  • フラッシュメモリ機器。
  • 太陽光発電機器。
  • 発光ダイオード。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
900712-50ML:
900712-VAR:
900712-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An electrochemical avenue to green-luminescent graphene quantum dots as potential electron-acceptors for photovoltaics.
Yan Li et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 23(6), 776-780 (2011-02-03)
Jianhua Shen et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(31), 3686-3699 (2012-03-14)
Similar to the popular older cousins, luminescent carbon dots (C-dots), graphene quantum dots or graphene quantum discs (GQDs) have generated enormous excitement because of their superiority in chemical inertness, biocompatibility and low toxicity. Besides, GQDs, consisting of a single atomic
資料
Properties, synthesis & applications of Graphene Quantum Dots explained. GQDs have advantages of nontoxicity, good solubility, stable photoluminescence & better surface grafting.
Synthesis and Applications of Graphene Nanoribbons Synthesized
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
900712-50ML4061834427476