Merck
753602
Sigma-Aldrich
Tetrahydropyran-4-boronic acid pinacol ester
別名:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane, Tetrahydro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-pyran
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H21BO3
CAS番号:
分子量:
212.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
官能基
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C(C)(C)O1)(C)OB1C2CCOCC2
InChI
1S/C11H21BO3/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-5-7-13-8-6-9/h9H,5-8H2,1-4H3
InChI Key
NLSMOSUUBUCSPL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
753602-250MG:
753602-VAR:
753602-BULK:
753602-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)