Merck
750794
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-aminooxazole-4-carboxylate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8N2O3
CAS番号:
分子量:
156.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
135-140 °C
官能基
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)c1coc(N)n1
InChI
1S/C6H8N2O3/c1-2-10-5(9)4-3-11-6(7)8-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8)
InChI Key
NBABLVASYFPOEV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
750794-5G:
750794-BULK:
750794-1G:
750794-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)