Merck
749524
Sigma-Aldrich
3,4-ジアミノフラザン
97%
別名:
1,2,5-オキサジアゾール-3,4-ジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H4N4O
CAS番号:
分子量:
100.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
178-183 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1nonc1N
InChI
1S/C2H4N4O/c3-1-2(4)6-7-5-1/h(H2,3,5)(H2,4,6)
InChI Key
JHJVSUCUNFXIHN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
749524-1G:
749524-BULK:
749524-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)