749125
Cobalt(II) oxo pivalate
別名:
Basic cobalt(II) pivalate, Cobalt, hexakis[μ-(2,2-dimethylpropanoato-κO:κO′)]hexakis[μ3-(2,2-dimethylpropanoato-κO:κO:κO′)]di-μ4-oxoocta-, Tetrameric Co cluster
About This Item
おすすめの製品
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CC(C)(C)C(=O)O[Co-]1O[Co-](O\C(=[O+]/[Co-](OC(=O)C(C)(C)C)O\C(=[O+]/[Co-](OC(=O)C(C)(C)C)OC(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C)[O+]=C(O[Co-]2O[Co-](O\C(=[O+]\1)C(C)(C)C)\[O+]=C(\O[Co-](OC(=O)C(C)(C)C)\[O+]=C(\O[Co]OC(=[O+]2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/12C5H10O2.8Co.2O/c12*1-5(2,3)4(6)7;;;;;;;;;;/h12*1-3H3,(H,6,7);;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;;;;4*+1;4*+2;;/p-12
InChI Key
PBKALLJUIAKYSI-UHFFFAOYSA-B
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
749125-VAR:
749125-500MG:4548173360072
749125-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)