Merck
744808
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-cis-2-アミノシクロペンタノール 塩酸塩
≥97% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11NO · HCl
CAS番号:
分子量:
137.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97% (GC)
フォーム
powder
光学純度
enantiomeric excess: ≥98% (GC)
SMILES記法
Cl.N[C@H]1CCC[C@H]1O
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;/h4-5,7H,1-3,6H2;1H/t4-,5+;/m0./s1
InChI Key
ZFSXKSSWYSZPGQ-UYXJWNHNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
744808-BULK:
744808-250MG:
744808-1G:
744808-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)