Merck
744735
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydro-1-hydroxy-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole
98.0-102.0% (AT)
別名:
1-Hydroxy-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole, NSC 312854
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11IO2
CAS番号:
分子量:
278.09
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98.0-102.0% (AT)
形状
powder
官能基
iodo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OI1OC(C)(C)C2=CC=CC=C21
InChI
1S/C9H11IO2/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)10(11)12-9/h3-6,11H,1-2H3
InChI Key
LYUULLIYJCLGFU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
744735-BULK:
744735-1G:
744735-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Organoiodinane reagents for phosphate cleavage: experimental and computational studies.
Moss, R.A., et al.
Journal of the American Chemical Society, 111, 250-258 (1989)