Merck
742600
Sigma-Aldrich
ジフルオロメチルフェニルスルホン
≥97%
別名:
PhSO2CF2H, [(ジフルオロメチル)スルフォニル]ベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6F2O2S
CAS番号:
分子量:
192.18
Beilstein:
2259218
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97%
フォーム
solid
官能基
fluoro
sulfone
SMILES記法
FC(F)S(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6F2O2S/c8-7(9)12(10,11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI Key
LRHDNAVPELLXDL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途に使用される試薬:
  • 還元的シリル化、フルオロメチルスルホン、スルホキシド、スルフィドとクロロシランの還元的カップリング反応による、トリフルオロ-およびジフルオロメチルシランの調整
  • α,β-エノン、アライン、アセチレンケトン、およびその他のマイケル受容体のフルオロアルキル化/クロロアルキル化
  • 求核置換反応-還元的脱スルホニル反応による、第1ハロゲン化アルキルのジフルオロメチル化
以下の調製に使用される試薬
  • スルフィニルアルジミンの立体選択的(フェニルスルフォニル)ジフルオロメチル化によるα-ジフルオロメチルアミン
  • アルデヒドのカリウム-t-ブトキシドを触媒とするジフルオロメチル化による抗ジフルオロプロパンジオール
  • 1,2-環状硫酸塩とスルファミダートの位置選択的求核ジフルオロメチル化によるβ-ジフルオロメチル化およびβ-ジフルオロメチル化アルコールおよびアミン
  • 求核置換-脱離反応によるハロゲン化アルキル由来ジフルオロアルケン
  • 求核フェニルスルフォニルジフルオロメチル化-還元的脱スルフォニル化戦略を用いたエノール化可能および非エノール化カルボニル化合物由来のジフルオロメチルアルコール誘導体
  • 還元的脱スルフォニル化およびアルコール分解に続く(フェニルスルフォニル)フルオロメタンとのキラルα-アミノブタンスルフィニミンのフルオロメチルかによるフルオロメチル化ビシナルエチレンジアミン
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
264.0 °F
引火点(℃)
128.9 °C
適用法令
Jan Code
742600-VAR:
742600-BULK:
742600-1G:
742600-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jun Liu et al.
The Journal of organic chemistry, 72(8), 3119-3121 (2007-03-28)
The diastereoselective nucleophilic (phenylsulfonyl)difluoromethylation and (phenylsulfonyl)monofluoromethylation of alpha-amino N-tert-butanesulfinimines (3) by using PhSO2CF2H and PhSO2CH2F reagents gave products 4 or 5 in high yields (73-99%) and with excellent diastereoselectivity (dr up to >99:1). After subsequent reductive desulfonylation and acid-catalyzed alcoholysis
A remarkably efficient fluoroalkylation of cyclic sulfates and sulfamidates with PhSO2CF2H: facile entry into beta-difluoromethylated or beta-difluoromethylenated alcohols and amines.
Chuanfa Ni et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(5), 786-789 (2006-12-14)
Difluoromethyl phenyl sulfone as a selective difluoromethylene dianion equivalent: one-pot stereoselective synthesis of anti-2,2-difluoropropane-1,3-diols.
G K Surya Prakash et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 42(42), 5216-5219 (2003-11-06)
Convenient synthesis of difluoromethyl alcohols from both enolizable and non-enolizable carbonyl compounds with difluoromethyl phenyl sulfone
Prakash, G. K. S.; et al.
European Journal of Organic Chemistry, 11, 2218-2223 (2005)
Difluoromethyl phenyl sulfone, a difluoromethylidene equivalent: use in the synthesis of 1,1-difluoro-1-alkenes.
G K Surya Prakash et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(39), 5203-5206 (2004-09-30)