Merck
742252
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-2-Aminocycloheptanol
≥99% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H15NO
CAS番号:
分子量:
129.20
Beilstein:
5805054
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
形状
solid
光学純度
enantiomeric excess: ≥99.5% (GC)
SMILES記法
N[C@H]1CCCCC[C@@H]1O
InChI
1S/C7H15NO/c8-6-4-2-1-3-5-7(6)9/h6-7,9H,1-5,8H2/t6-,7-/m0/s1
InChI Key
ZWOFTVSNNFYPAB-BQBZGAKWSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
742252-100MG:
742252-500MG:
742252-VAR:
742252-BULK:
試験成績書(COA)