Merck
741507
Sigma-Aldrich
1,6-ジヒドロ-1-メチル-6-オキソ-3-ピリジンカルボン酸
97%
別名:
Nudifloric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7NO3
CAS番号:
分子量:
153.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
240-245 °C
官能基
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1C=C(C=CC1=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-8-4-5(7(10)11)2-3-6(8)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
RGZCKPXTNJAWMR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
741507-1G:
741507-BULK:
741507-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Urinary excretion of N1-methyl-2-pyridone-5-carboxylic acid and the fate of remaining of trigonelline.
S Yuyama et al.
Advances in experimental medicine and biology, 398, 599-603 (1996-01-01)
The excretion of N1-methyl-2-pyridone-5-carboxylic acid and related compounds in human subjects after oral administration of nicotinic acid, trigonelline and N1-methyl-2-pyridone-5-carboxylic acid.
S Yuyama et al.
Advances in experimental medicine and biology, 294, 475-479 (1991-01-01)
Pierre Wong et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 30(3), 773-780 (2002-10-09)
Caffeine metabolites were extracted from urine samples collected 4 h after consumption of a cup of coffee and were separated by high-performance liquid chromatography (HPLC) on a C18 (5 microm) reverse-phase column using an acetonitrile (5%), acetic acid (0.05%) solution
Nicotinamide and insulin sensitivity.
T L Paul et al.
Diabetologia, 36(4), 369-369 (1993-04-01)