Merck
740780
Sigma-Aldrich
スペルミジン-(ブタン-13C4) 三塩酸塩
99 atom % 13C, 95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2(CH2)3NH(13CH2)4NH2 • 3HCl
CAS番号:
分子量:
258.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
95% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
257-259 °C (lit.)
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.Cl.Cl.NCCCN[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]N
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H/i1+1,2+1,4+1,6+1;;;
InChI Key
LCNBIHVSOPXFMR-GOOBRNBHSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
740780-5MG:
740780-10MG:
740780-BULK:
740780-VAR:
740780-10MG-PW:
740780-5MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)