Merck
739154
Sigma-Aldrich
1-Boc-5-oxo-piperazine-2-carboxylic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16N2O5
CAS番号:
分子量:
244.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
165-175 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)NCC1C(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O5/c1-10(2,3)17-9(16)12-5-7(13)11-4-6(12)8(14)15/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,13)(H,14,15)
InChI Key
PYQDNNRESXVUND-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
739154-VAR:
739154-500MG:
739154-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)