Merck
739006
Sigma-Aldrich
(2-ブロモフェニル)ジシクロヘキシルホスフィン
97%
別名:
2-ブロモ-ジシクロヘキシルフェニルホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H26BrP
CAS番号:
分子量:
353.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
76-79 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
Brc1ccccc1P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
InChI
1S/C18H26BrP/c19-17-13-7-8-14-18(17)20(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h7-8,13-16H,1-6,9-12H2
InChI Key
QFPIIICNJHDAKC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
739006-VAR:
739006-5G:
739006-BULK:
739006-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)