Merck
738956
Sigma-Aldrich
5-クロロ-キノリン-8-イルオキシ-2,3,4-13C3-13C2-酢酸
99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
[(5-クロロ-8-キノリニル)オキシ-2,3,4-13C3)]-13C2-酢酸, クロキントセト-2,3,4-13C3-13C2-酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C5C6H8ClNO3
分子量:
242.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
アプリケーション
agriculture
質量シフト
M+5
SMILES記法
O[13C](=O)[13CH2]Oc1ccc(Cl)c2[13cH][13cH][13cH]nc12
InChI
1S/C11H8ClNO3/c12-8-3-4-9(16-6-10(14)15)11-7(8)2-1-5-13-11/h1-5H,6H2,(H,14,15)/i1+1,2+1,5+1,6+1,10+1
InChI Key
ICJSJAJWTWPSBD-IXNCORAESA-N
アプリケーション
Stable Isotope Labeled Herbicide
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
738956-VAR:
738956-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)