Merck
738905
Sigma-Aldrich
11-(Ferrocenyl)undecanethiol
95%
別名:
11-(Mercaptoundecyl)ferrocene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H32FeS
CAS番号:
分子量:
372.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
36-41 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.SCCCCCCCCCCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C16H27S.C5H5.Fe/c17-15-11-7-5-3-1-2-4-6-8-12-16-13-9-10-14-16;1-2-4-5-3-1;/h9-10,13-14,17H,1-8,11-12,15H2;1-5H;
InChI Key
ZXKSSFMVUQHJKC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Electrochemical Behavior and Anion Influence: Explores the impact of anions on redox behavior and structure of 11-ferrocenyl-1-undecanethiol monolayers on gold electrodes, using CV and SEIRAS techniques (ScienceDirect, 2020).
  • Electrochemical Characterization: Presents a study on the assembly and electrochemical response of 11-ferrocenyl-1-undecanethiol on gold electrodes, highlighting effects of surface structure (ScienceDirect, 2017).
  • Surface Adsorption Studies: Discusses the adsorption characteristics of ferrocenylated gold nanoparticles and their electrochemical applications (ScienceDirect, 2018).
  • Extended Gate FET Biosensors: Describes the use of 11-(Ferrocenyl)undecanethiol in biosensor applications, highlighting its solubility and application in modified electrode chips (Springer, 2020).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
738905-VAR:
738905-250MG:
738905-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)