Merck
681571
Sigma-Aldrich
(6-ブロモへキシル)フェロセン
別名:
1-ブロモ-6-フェロセニルヘキサン, 6-フェロセニルヘキシルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H21BrFe
CAS番号:
分子量:
349.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
品質水準
反応適合性
core: iron
reagent type: catalyst
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.BrCCCCCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C11H16Br.C5H5.Fe/c12-10-6-2-1-3-7-11-8-4-5-9-11;1-2-4-5-3-1;/h4-5,8-9H,1-3,6-7,10H2;1-5H;
InChI Key
LNVDAJXWPKYLFP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
フェロセンのビルディングブロックです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
681571-250MG:
681571-BULK:
681571-VAR:
681571-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yongbin Han et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(42), 13913-13920 (2006-10-19)
This work reports a new biocompatible surfactant structure, of which the hydrophilic head group is composed of a folded, stable self-inclusion complex of a ferrocenyl substituted beta-cyclodextrin (betaCD). While multiple intra- or intermolecular complexes can exist for this amphiphile, the
Eric Bakker
Journal of electroanalytical chemistry (Lausanne, Switzerland), 639(1-2), 1-7 (2010-08-10)
A generalized description of the response behavior of potentiometric polymer membrane ion-selective electrodes is presented on the basis of ion-exchange equilibrium considerations at the sample-membrane interface. This paper includes and extends on previously reported theoretical advances in a more compact