Merck
07379
Supelco
アミノフェロセン
for HPLC derivatization, ≥98.0% (T)
別名:
eta5-(1-アミノシクロペンタジエニル)(シクロペンタジエニル)鉄(II), Fc-NH2, フェロセニルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11FeN
CAS番号:
分子量:
201.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for HPLC derivatization
品質水準
アッセイ
≥98.0% (T)
98.0-102.0% (NT)
テクニック
HPLC: suitable
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[C]1[C][C][C][C]1.[C]2[C][C][C][C]2.[Fe]
InChI
1S/C5H6N.C5H5.Fe/c6-5-3-1-2-4-5;1-2-4-5-3-1;/h1-4H,6H2;1-5H;
InChI Key
JETZZOFQXXBFDQ-UHFFFAOYSA-N
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に最適なLiChropur試薬を見つけてください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
07379-BULK:
07379-1G:
07379-250MG:
07379-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)