Merck
738336
Sigma-Aldrich
3-(Bromoacetyl)thiophene
97%
別名:
2-Bromo-1-(3-thienyl)ethanone, 2-Bromo-1-(thiophen-3-yl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5BrOS
CAS番号:
分子量:
205.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
58-63 °C
官能基
bromo
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrCC(=O)c1ccsc1
InChI
1S/C6H5BrOS/c7-3-6(8)5-1-2-9-4-5/h1-2,4H,3H2
InChI Key
TXEJYUFJFSPCHH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
738336-VAR:
738336-BULK:
738336-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)