アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
176-181 °C
官能基
ketone
SMILES記法
Cl.O=C1CCCNCC1
InChI
1S/C6H11NO.ClH/c8-6-2-1-4-7-5-3-6;/h7H,1-5H2;1H
InChI Key
WFTRLIZPJMFJER-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
305.6 °F - closed cup
引火点(℃)
152 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
737402-BULK:
737402-1G:
737402-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)