同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
フォーム
liquid
bp
119-120 °C/748 mmHg (lit.)
mp
-22 °C (lit.)
密度
2.463 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[13CH](Br)Br
InChI
1S/CHBr2Cl/c2-1(3)4/h1H/i1+1
InChI Key
GATVIKZLVQHOMN-OUBTZVSYSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
735108-BULK:
735108-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Rocio Aranda-Rodriguez et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 992, 76-85 (2015-05-13)
Humans are continuously exposed to volatile organic compounds (VOCs) as these chemicals are ubiquitously present in most indoor and outdoor environments. In order to assess recent exposure to VOCs for population-based studies, VOCs are measured in the blood of participants.