アッセイ
≥97%
フォーム
liquid
含みます
potassium carbonate as stabilizer
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
87 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
溶解性
water: insoluble
密度
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
chloro
SMILES記法
ClC(Cl)Br
InChI
1S/CHBrCl2/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
FMWLUWPQPKEARP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
139181-10G:4548173928753
139181-BULK:
139181-50G:4548173928760
139181-VAR:
139181-100G:4548173928746