アッセイ
≥95.0% (HPLC)
光学活性
[α]/D -44.0 to -38.0°, c = 0.1 in methanol
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
標識化の程度
≥99%
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(C[C@@H](O)C)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C11H21NO5/c1-8(13)5-11(16)17-9(6-10(14)15)7-12(2,3)4/h8-9,13H,5-7H2,1-4H3/t8-,9+/m0/s1/i2D3
InChI Key
UEFRDQSMQXDWTO-XURXTBIISA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
79301-BULK:
79301-10MG:
79301-MG-VAR:
79301-VAR:
79301-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)