Merck
734683
Sigma-Aldrich
酸化ジルコニウム(IV)-固定化イットリア
pellets (for sputtering)
別名:
YSZ-8, YSZ, イットリア固定化ジルコニア, イットリウム固定化酸化ジルコニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZrO2 · Y2O3
CAS番号:
分子量:
349.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
フォーム
pellets (for sputtering)
組成
(ZrO2)0.92(Y2O3)0.08
直径× H
2-3 mm × 3-5 mm
mp
>2,600 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Zr]=O.O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/5O.2Y.Zr
InChI Key
KSTOPEBVPBSOTK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Yttria-stabilized zirconia (YSZ) is the most commonly used solid electrolyte for solid oxide fuel cells (SOFCs) and oxygen sensors. YSZ exhibits high oxygen-ionic conductivity while blocking electronic conduction. YSZ particles may be synthesized from yttrium nitrate or isopropoxide by sol gel method. YSZ nanoparticles may be prepared in supercritical water (SCW). YSZ nanoparticles of different sizes with varying % mol of yttria may be obtained by CO2 laser based continuous/pulsed laser vaporization method.
アプリケーション
固体酸化物燃料電池(SOFC)用の電解質材料です。
Collagen-yttria-stabilized amorphous zirconia hybrid scaffolds may be developed. YSZ thin films may be used as thermal barrier coatings on combustors, stationary and rotating components of gas turbines or diesel engines.6
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
734683-BULK:
734683-VAR:
734683-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kowalski, K.
Diffusion and Defect Data, Solid State Data, Part A, 286-286 (2009)
Impedance spectroscopy of pellets made from yttria stabilized zirconia nanoparticles generated via CW and pulsed mode of laser vaporization method
Khare J, et al.
Ceramics International, 40(9) Part B, 14677-14685 (2014)
Oxygen reduction via grain boundary transport in thin film platinum electrodes on yttria stabilized zirconia
Huber TM, et al.
Solid State Ionics, 273, 8-12 (2015)
Synthesis and dispersion of yttria-stabilized zirconia (YSZ) nanoparticles in supercritical water
Gonzalo-Juan I, et al.
Materials Chemistry and Physics, 134(1), 451-458 (2012)
Adopting the Principles of Collagen Biomineralization for Intrafibrillar Infiltration of Yttria-Stabilized Zirconia into Three-Dimensional Collagen Scaffolds
Zhou B, et al.
Advances in Functional Materials, 24(13), 1895-1903 (2014)