Merck
734004
Sigma-Aldrich
4-(トリフルオロメチル)ピリダジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3F3N2
CAS番号:
分子量:
148.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.427
密度
1.400 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccnnc1
InChI
1S/C5H3F3N2/c6-5(7,8)4-1-2-9-10-3-4/h1-3H
InChI Key
RKYLAEZHYUWJRS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
187.0 °F
引火点(℃)
86.11 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
734004-VAR:
734004-500MG:
734004-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)