Merck
733911
Sigma-Aldrich
4,4'-メチレンジアニリン-2,2',6,6',N,N,N',N'-d8
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
4,4'-ジアミノジフェニルメタン-d8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13D8H6N2
分子量:
206.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
形状
powder
bp
242 °C/2 mmHg (lit.)
mp
92-94 °C (lit.)
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]N([2H])c1c([2H])cc(Cc2cc([2H])c(N([2H])[2H])c([2H])c2)cc1[2H]
InChI
1S/C13H14N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9,14-15H2/i5D,6D,7D,8D/hD4
InChI Key
YBRVSVVVWCFQMG-BBVXFDDCSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
446.0 °F - closed cup
引火点(℃)
230 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
733911-250MG-PW:
733911-VAR:
733911-BULK:
733911-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)