Merck
733865
Sigma-Aldrich
アルジカルブ (N-メチル-13C,d3 カルバモイル-13C)
≥98 atom %, ≥98% (CP)
別名:
(1E)-2-Methyl-2-(methylthio)-O-[(methyl-13C-d3-amino)carbonyl-13C]oxime propanal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2C5D3H11N2O2S
CAS番号:
分子量:
195.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
≥98 atom %
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+5
保管温度
−20°C
−20°C
SMILES記法
[2H][13C]([2H])([2H])N[13C](=O)O\N=C\C(C)(C)SC
InChI
1S/C7H14N2O2S/c1-7(2,12-4)5-9-11-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+/i3+1D3,6+1
InChI Key
QGLZXHRNAYXIBU-FONWFMSDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
733865-1MG-PW:
733865-BULK:
733865-10MG-PW:
733865-5MG:
733865-25MG:
733865-VAR:
733865-1MG:
733865-10MG:
733865-25MG-PW:
733865-5MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)