Merck
733709
Sigma-Aldrich
Diisobutylaluminum deuteride solution
0.7 M in toluene, 98 atom % D
別名:
DIBAL-D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CHCH2]2AlD
分子量:
143.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352311
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
フォーム
liquid
濃度
0.7 M in toluene
密度
0.851 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H][Al](CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/2C4H9.Al.H/c2*1-4(2)3;;/h2*4H,1H2,2-3H3;;/i;;;1+1
InChI Key
AZWXAPCAJCYGIA-SGNQUONSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Diisobutylaluminum deuteride solution is isotopically labeled reagent of DIBAL-hydride.
アプリケーション
DIBAL-D is used in identification of stereochemistry of alkene products from the reduction process of acetylene derivatives.It is also used in the synthesis of 1-deuterioaldehydes from esters.
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
35.6 °F
引火点(℃)
2 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
733709-100ML:4548173320953
733709-BULK:
733709-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)