Merck
733660
Sigma-Aldrich
2-[(1',1',1'-トリフルオロ-2'-(トリフルオロメチル)-2'-ヒドロキシ)プロピル]-3-ノルボルニルメタクリラート
>97%
別名:
3-[3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propyl]bicyclo[2.2.1]hept-2-yl methacrylate, HFA monomer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H18F6O3
CAS番号:
分子量:
360.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
>97%
フォーム
solid
mp
45-50 °C
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OC1C2CCC(C2)C1CC(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H18F6O3/c1-7(2)12(22)24-11-9-4-3-8(5-9)10(11)6-13(23,14(16,17)18)15(19,20)21/h8-11,23H,1,3-6H2,2H3
InChI Key
VRGGMPGFYAQUIC-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
733660-1G:
733660-BULK:
733660-5G:
733660-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Hexafluoroalcohol-functionalized methacrylate monomers for lithographic/nanopatterning materials