Merck
732141
Sigma-Aldrich
6-Bromoimidazo[1,5-a]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5BrN2
CAS番号:
分子量:
197.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
品質水準
mp
240-246 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1ccc2cncn2c1
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-1-2-7-3-9-5-10(7)4-6/h1-5H
InChI Key
YLWZYCSSUYSOAW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
732141-BULK:
732141-500MG:
732141-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)