同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
97% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
280-282 °C (lit.)
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4[13cH][13c](O)[13cH]cc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1/i3+1,8+1,11+1
InChI Key
PROQIPRRNZUXQM-FDFADMNFSA-N
包装
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
731668-500UG:
731668-100UG:
731668-500UG-PW:
731668-1000UG-PW:
731668-BULK:
731668-250UG-PW:
731668-1000UG:
731668-250UG:
731668-VAR:
731668-100UG-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
731668-1000UG | 4061833240342 |
731668-100UG | 4061833638101 |
731668-250UG | 4061833638125 |
731668-500UG | 4061833638149 |