About This Item
化学式:
HOCH213CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
106.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +14.6, c = 2 in 1 M HCl
mp
222 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
N[13C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i2+1
InChI Key
MTCFGRXMJLQNBG-JACJRKFSSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
604712-100MG:
604712-VAR:
604712OOS-BULK:
604712-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)