Merck
731188
Sigma-Aldrich
チアミン-(4-メチル-13C-チアゾール-5-イル-13C3) 塩酸塩
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
アノイリン塩酸塩、ビタミンB1塩酸塩, ビタミン B1(4-メチル-13C-チアゾール-5-イル-13C3) 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C4C8H17ClN4OS · HCl
CAS番号:
分子量:
341.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
white
mp
250 °C (dec) (lit.)
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2[13cH]s[13c](CCO)[13c]2[13CH3])c(N)n1
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1/i1+1,7+1,8+1,11+1;;
InChI Key
DPJRMOMPQZCRJU-VJFONHOHSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
Thiamine-(4-methyl-13C-thiazol-5-yl-13C3) hydrochloride is also known as vitamin B1(4-methyl-13C-thiazol-5-yl-13C3) hydrochloride. It can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in specific biological samples by mass spectrometry (MS).
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
731188-10MG:
731188-2MG:
731188-10MG-PW:
731188-BULK:
731188-2MG-PW:
731188-5MG-PW:
731188-VAR:
731188-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rohiverth Guarecuco et al.
Science advances, 6(41) (2020-10-11)
Tumor environment influences anticancer therapy response but which extracellular nutrients affect drug sensitivity is largely unknown. Using functional genomics, we determine modifiers of l-asparaginase (ASNase) response and identify thiamine pyrophosphate kinase 1 as a metabolic dependency under ASNase treatment. While