アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
269-274 °C
官能基
phenyl
SMILES記法
Sc1nc(c[nH]1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H8N2S/c12-9-10-6-8(11-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,10,11,12)
InChI Key
ISOLPDRTYOTMTO-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
730750-5G:
730750-VAR:
730750-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)