Merck
73022
Sigma-Aldrich
2,6-Diisopropylphenylimido-neophylidene[(S)-(−)-BIPHEN]molybdenum(VI)
ringclosing metathesis catalyst, ≥95.0% (C)
別名:
(S)-Schrock-Hoveyda Catalyst
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H61MoNO2
CAS番号:
分子量:
755.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0% (C)
フォーム
solid
官能基
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N=[Mo]2(Oc3c(cc(C)c(C)c3-c4c(C)c(C)cc(c4O2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)=CC(C)(C)c5ccccc5
InChI
1S/C24H34O2.C12H17N.C10H12.Mo/c1-13-11-17(23(5,6)7)21(25)19(15(13)3)20-16(4)14(2)12-18(22(20)26)24(8,9)10;1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13;1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h11-12,25-26H,1-10H3;5-9H,1-4H3;1,4-8H,2-3H3;/q;;;+2/p-2
InChI Key
YLWIQLXPHIAIEN-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
Catalyst for the enantioselective olefin metathesis
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
73022-BULK-F:
73022-100MG-F:4548173965239
73022-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G.S. Weatherhead et al.
Tetrahedron Letters, 41, 9553-9553 (2000)
D S La et al.
Journal of the American Chemical Society, 123(32), 7767-7778 (2001-08-09)
Studies regarding the first examples of catalytic asymmetric ring-opening metathesis (AROM) reactions are detailed. This enantioselective cleavage of norbornyl alkenes is followed by an intermolecular cross metathesis with a terminal olefin partner; judicious selection of olefin is required so that
D. S. La et al.
Journal of the American Chemical Society, 120, 9720-9720 (1998)