Merck
730106
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3-fluorobenzene-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl13C6H4F
分子量:
136.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
liquid
bp
126-128 °C (lit.)
密度
1.274 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
F[13c]1[13cH][13cH][13cH][13c](Cl)[13cH]1
InChI
1S/C6H4ClF/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
VZHJIJZEOCBKRA-IDEBNGHGSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
68.0 °F - closed cup
引火点(℃)
20 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)