アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
53-57 °C
官能基
bromo
chloro
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1ccc(CBr)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H8BrClO/c1-11-7-3-2-6(5-9)8(10)4-7/h2-4H,5H2,1H3
InChI Key
UIOYCWAQKOLSMA-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.9 °F
引火点(℃)
104.4 °C
適用法令
Jan Code
760048-BULK:
760048-5G:
760048-1G:
760048-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)