Merck
Z115460
Sigma-Aldrich
Scienceware® Covamat® PE liner
roll W × L 30 in. × 50 ft
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122300
NACRES:
NB.35
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H24679-0000
ロールW × L
30 in. × 50 ft
詳細
Ribbed matting for lining lab tables, shelves, and trays; 0.01 in. thick with 0.03 in. thick ribs.
法的情報
Covamat is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)