同位体純度
10 atom % 15N
フォーム
solid
分子量
132.25 by atom % calculation (10 atom % 15N)
mp
155 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
質量シフト
M+2
SMILES記法
[H][15N+]([H])([H])[H].[H][15N+]([H])([H])[H].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)/i2*1+1;
InChI Key
MNNHAPBLZZVQHP-ISOLYIDJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
730084-VAR:
730084-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)