Merck
728934
Sigma-Aldrich
Ethyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
97%
別名:
1-Aminocyclopropyl carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12ClNO2
CAS番号:
分子量:
165.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
114-120 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl.CCOC(=O)C1(N)CC1
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c1-2-9-5(8)6(7)3-4-6;/h2-4,7H2,1H3;1H
InChI Key
XFNUTZWASODOQK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
728934-BULK:
728934-1G:
728934-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)