Merck
728780
Sigma-Aldrich
4-Chlorothieno[3,2-c]-pyridine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4ClNS
CAS番号:
分子量:
169.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
97-102 °C
官能基
chloro
SMILES記法
Clc1nccc2sccc12
InChI
1S/C7H4ClNS/c8-7-5-2-4-10-6(5)1-3-9-7/h1-4H
InChI Key
VFPFMOXMHVQFNR-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
728780-VAR:
728780-BULK:
728780-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)