同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
liquid
bp
229 °C (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
CCO[13C](=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-12-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3/i10+1
InChI Key
DULCUDSUACXJJC-DETAZLGJSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
210.0 °F
引火点(℃)
98.9 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
728713-BULK:
728713-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)