Merck
727997
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cys(4-メトキシトリチル)-OH
≥98% (HPLC), for peptide synthesis
別名:
(R)-2-(9H-フルオレン-9-イルメトキシカルボニルアミノ)-3-[(4-メトキシフェニル)ジフェニルメチルスルファニル]プロピオン酸, Fmoc-Cys(Mmt)-OH, Nα-(9-フルオレニルメチルオキシカルボニル)-S-4-メトキシトリチル-L-システイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H33NO5S
CAS番号:
分子量:
615.74
Beilstein:
8524562
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
Fmoc-Cys(4-メトキシトリチル)-OH, ≥98% (HPLC)
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
lumps
光学活性
[α]/D +14.0±1.0°, c = 1 in THF
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(SC[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C38H33NO5S/c1-43-29-22-20-28(21-23-29)38(26-12-4-2-5-13-26,27-14-6-3-7-15-27)45-25-35(36(40)41)39-37(42)44-24-34-32-18-10-8-16-30(32)31-17-9-11-19-33(31)34/h2-23,34-35H,24-25H2,1H3,(H,39,42)(H,40,41)/t35-/m0/s1
InChI Key
LOBUWFUSGOYXQX-DHUJRADRSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
727997-VAR:
727997-5G:
727997-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Elyse T Williams et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(36), 11640-11643 (2018-07-07)
We report a new method herein coined SP-CLipPA (solid-phase cysteine lipidation of a peptide or amino acid) for the synthesis of mono-S-lipidated peptides. This technique utilizes thiol-ene chemistry for conjugation of a vinyl ester to a free thiol of a