727679
ジエチルメチル(2-メトキシエチル)アンモニウム ビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド
for electrochemistry, ≥98.5% (qNMR)
別名:
N,N-ジエチル-N-メチル-N-(2-メトキシエチル)アンモニウム ビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド
アッセイ
≥98.5% (qNMR)
フォーム
liquid
不純物
≤500 ppm water
微量陰イオン
bromide (Br-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
官能基
amine
ether
fluoro
SMILES記法
CC[N+](C)(CC)CCOC.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H20NO.C2F6NO4S2/c1-5-9(3,6-2)7-8-10-4;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI Key
WUFQNPMBKMKEHN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
727679-25G:
727679-BULK:
727679-5G:
727679-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック