Merck
727504
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-iodophenol
≥95.0% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6INO
CAS番号:
分子量:
235.02
Beilstein:
2716290
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder
組成
carbon, 29.1-32.2% elemental analysis
nitrogen, 5.7-6.3% elemental analysis
mp
110-120 °C (subl.) (lit.)
官能基
iodo
SMILES記法
Nc1ccc(O)c(I)c1
InChI
1S/C6H6INO/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,9H,8H2
InChI Key
GUGSDWSSHLBVST-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
727504-VAR:
727504-250MG:4548173999135
727504-BULK:
727504-1G:4548173999128
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)