Merck
726303
Sigma-Aldrich
N1,N4-Bis-Boc-spermidine
≥95.0% (TLC)
別名:
{3-[(4-アミノブチル)-tert-ブトキシカルボニルアミノ]プロピル}カルバミン酸tert-ブチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H35N3O4
CAS番号:
分子量:
345.48
Beilstein:
6418809
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (TLC)
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NCCCN(CCCCN)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H35N3O4/c1-16(2,3)23-14(21)19-11-9-13-20(12-8-7-10-18)15(22)24-17(4,5)6/h7-13,18H2,1-6H3,(H,19,21)
InChI Key
GQZZMJDEWJRWRP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
726303-VAR:
726303-250MG:
726303-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)