Merck
725056
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-chloropyridine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5ClN2
CAS番号:
分子量:
128.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
58-63 °C
官能基
chloro
SMILES記法
Nc1cnccc1Cl
InChI
1S/C5H5ClN2/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H,7H2
InChI Key
GTLFLMZOABSJSV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
725056-BULK:
725056-VAR:
725056-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)