Merck
723908
Sigma-Aldrich
D-フルクトース-d12
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D12O6
分子量:
192.23
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
mp
119-122 °C (dec) (lit.)
質量シフト
M+12
SMILES記法
[2H][C@]1(O[2H])[C@]([2H])(O[2H])[C@](C([2H])([2H])O[2H])(O[2H])OC([2H])([2H])[C@]1(O[2H])[2H]
InChI
1S/C6H12O6/c7-2-6(11)5(10)4(9)3(8)1-12-6/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4?,5+,6-/m0/s1/i1D2,2D2,3D,4D,5D,7D,8D,9D,10D,11D
InChI Key
LKDRXBCSQODPBY-VVGOKITGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
723908-VAR:
723908-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.