Merck
720178
Sigma-Aldrich
2,3-Butanedione-2,3-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH313CO13COCH3
CAS番号:
分子量:
88.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
形状
liquid
bp
88 °C (lit.)
密度
1.00 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[13C](=O)[13C](C)=O
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3/i3+1,4+1
InChI Key
QSJXEFYPDANLFS-CQDYUVAPSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
44.6 °F - closed cup
引火点(℃)
7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
720178-VAR:
720178-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.